Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASCC1 Protein
A cDNA sequence encoding the ASCC1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome ASCC1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15966088
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11083-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946088
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11083-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956088
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11083-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
ASCC1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The ASCC1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMEVLRPQ LIRIDGRNYR KNPVQEQTYQ HEEDEEDFYQ GSMECADEPC DAYEVEQTPQ GFRSTLRAPS LLYKHIVGKR GDTRKKIEME TKTSISIPKP GQDGEIVITG QHRNGVISAR TRIDVLLDTF RRKQPFTHFL AFFLNEVEVQ EGFLRFQEEV LAKCSMDHGV DSSIFQNPKK LHLTIGMLVL LSEEEIQQTC EMLQQCKEEF INDISGGKPL EVEMAGIEYM NDDPGMVDVL YAKVHMKDGS NRLQELVDRV LERFQASGLI VKEWNSVKLH ATVMNTLFRK DPNAEGRYNL YTAEGKYIFK ERESFDGRNI LKLFENFYFG SLKLNSIHIS QRFTVDSFGN YASCGQIDFS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.