Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASH2L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ASH2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001098684.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 9070 |
Nome | ASH2L Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16013131
|
enQuireBio™
QP8184-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16033131
|
enQuireBio™
QP8184-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16023131
|
enQuireBio™
QP8184-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16043131
|
enQuireBio™
QP8184-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16053131
|
enQuireBio™
QP8184-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16063131
|
enQuireBio™
QP8184-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001098684.1 | |
ASH2L Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Isoform 3 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
9070 | |
Research Use Only | |
ASH2L | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDTQAGSVDE ENGRQLGEVE LQCGICTKWF TADTFGIDTS SCLPFMTNYS FHCNVCHHSG NTYFLRKQAN LKEMCLSALA NLTWQSRTQD EHPKTMFSKD KDIIPFIDKY WECMTTRQRP GKMTWPNNIV KTMSKERDVF LVKEHPDPGS KDPEEDYPKF GLLDQDLSNI GPAYDNQKQS SAVSTSGNLN GGIAAGSSGK GRGAKRKQQD GGTTGTTKKA RSDPLFSAQR LPPHGYPLEH PFNKDGYRYI LAEPDPHAPD PEKLELDCWA GKPIPGDLYR ACLYERVLLA LHDRAPQLKI SDDRLTVVGE KGYSMVRASH GVRKGAWYFE ITVDEMPPDT AARLGWSQPL GNLQAPLGYD KFSYSWRSKK GTKFHQSIGK HYSSGYGQGD VLGFYINLPE DTETAKSLPD TYKDKALIKF KSYLYFEEKD FVDKAEKSLK QTPHSEIIFY KNGVNQGVAY KDIFEGVYFP AISLYKSCTV SINFGPCFKY PPKDLTYRPM SDMGWGAVVE HTLADVLYHV ETEVDGRRSP PWEP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |