Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASL Protein
A cDNA sequence encoding the ASL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | ASL Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956098
|
enQuireBio™
QP11086-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946098
|
enQuireBio™
QP11086-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936098
|
enQuireBio™
QP11086-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
ASL Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The ASL solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASESGKLWG GRFVGAVDPI MEKFNASIAY DRHLWEVDVQ GSKAYSRGLE KAGLLTKAEM DQILHGLDKV AEEWAQGTFK LNSNDEDIHT ANERRLKELI GATAGKLHTG RSRNDQVVTD LRLWMRQTCS TLSGLLWELI RTMVDRAEAE RDVLFPGYTH LQRAQPIRWS HWILSHAVAL TRDSERLLEV RKRINVLPLG SGAIAGNPLG VDRELLRAEL NFGAITLNSM DATSERDFVA EFLFWASLCM THLSRMAEDL ILYCTKEFSF VQLSDAYSTG SSLMPQKKNP DSLELIRSKA GRVFGRCAGL LMTLKGLPST YNKDLQEDKE AVFEVSDTMS AVLQVATGVI STLQIHQENM GQALSPDMLA TDLAYYLVRK GMPFRQAHEA SGKAVFMAET KGVALNQLSL QELQTISPLF SGDVICVWDY GHSVEQYGAL GGTARSSVDW QIRQVRALLQ AQQA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |