Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001243019.1
ID gene (immissione) 1386
Nome ATF2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15927019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5688-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15947019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5688-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15937019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5688-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15957019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5688-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15967019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5688-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15977019
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5688-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001243019.1
ATF2 Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
1386
Research Use Only
ATF2
Recombinant Protein
E. coli
MKFKLHVNSA RQYKDLWNMS DDKPFLCTAP GCGQRFTNED HLAVHKHKHE MTLKFGPARN DSVIVADQTP TPTRFLKNCE EVGLFNELAS PFENEFKKAS EDDIKKMPLD LSPLATPIIR SKIEEPSVVE TTHQDSPLPH PESTTSDEKE VPLAQTAQPT SAIVRPASLQ VPNVLLTSSD SSVIIQQAVP SPTSSTVITQ APSSNRPIVP VPGPFPLLLH LPNGQTMPVA IPASITSSNV HVPAAVPLVR PVTMVPSVPG IPGPSSPQPV QSEAKMRLKA ALTQQHPPVT NGDTVKGHGS GLVRTQSEES RPQSLQQPAT STTETPASPA HTTPQTQSTS GRRRRAANED PDEKRRKFLE RNRAAASRCR QKRKVWVQSL EKKAEDLSSL NGQLQSEVTL LRNEVAQLKQ LLLAHKDCPV TAMQKKSGYH TADKDDSSED ISVPSSPHTE AIQHSSVSTS NGVSSTSKAE AVATSVLTQM ADQSTEPALS QIVMAPSSQS QPSGS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.