missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ATF3 Protein

A cDNA sequence encoding the ATF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Specifica

ID gene (immissione) 467
Nome ATF3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene ATF3
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15916138
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11098-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15906138
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11098-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15996128
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11098-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

467
Research Use Only
ATF3
Human
Untagged
ATF3 protein (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2M Urea and 20% Glycerol.
ATF3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MMLQHPGQVS ASEVSASAIV PCLSPPGSLV FEDFANLTPF VKEELRFAIQ NKHLCHRMSS ALESVTVSDR PLGVSITKAE VAPEEDERKK RRRERNKIAA AKCRNKKKEK TECLQKESEK LESVNAELKA QIEELKNEKQ HLIYMLNLHR PTCIVRAQNG RTPEDERNLF IQQIKEGTLQ S
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications