missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP synthase subunit alpha, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP synthase subunit alpha, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001001935.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 498 |
Nome | ATP synthase subunit alpha, mitochondrial Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15987049
|
enQuireBio™
QP5693-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907059
|
enQuireBio™
QP5693-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15997049
|
enQuireBio™
QP5693-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15917059
|
enQuireBio™
QP5693-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15927059
|
enQuireBio™
QP5693-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15937059
|
enQuireBio™
QP5693-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001001935.1 | |
ATP synthase subunit alpha, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
498 | |
Research Use Only | |
ATP5A1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QKTGTAEMSS ILEERILGAD TSVDLEETGR VLSIGDGIAR VHGLRNVQAE EMVEFSSGLK GMSLNLEPDN VGVVVFGNDK LIKEGDIVKR TGAIVDVPVG EELLGRVVDA LGNAIDGKGP IGSKTRRRVG LKAPGIIPRI SVREPMQTGI KAVDSLVPIG RGQRELIIGD RQTGKTSIAI DTIINQKRFN DGSDEKKKLY CIYVAIGQKR STVAQLVKRL TDADAMKYTI VVSATASDAA PLQYLAPYSG CSMGEYFRDN GKHALIIYDD LSKMS-QAVA YRQMSLLLRR PPGREAYPGD VFYLHSRLLE RAAKMNDAFG GGSLTALPVI ETQAGDVSAY IPTNVISITD GQIFLETELF YKGIRPAINV GLSVSRVGSA AQTRAMKQVA GTMKLELAQY REVAAFAQFG SDLDAATQQL LSRGVRLTEL LKQGQYSPMA IEEQVAVIYA GVRGYLDKLE PSKITKFENA FLSHVVSQHQ ALLGTIRADG KISEQSDAKL KEIVTNFLAG FEA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |