Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP2A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP2A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_001672.1
ID gene (immissione) 488
Nome ATP2A2 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15907039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5691-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15927039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5691-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15917039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5691-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15937039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5691-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15947039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5691-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
15957039
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5691-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_001672.1
ATP2A2 Protein
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
488
Research Use Only
ATP2A2
Recombinant Protein
E. coli
VITTCLALGT RRMAKKNAIV RSLPSVETLG CTSVICSDKT GTLTTNQMSV CRMFILDRVE GDTCSLNEFT ITGSTYAPIG EVHKDDKPVN CHQYDGLVEL ATICALCNDS ALDYNEAKGV YEKVGEATET ALTCLVEKMN VFDTELKGLS KIERANACNS VIKQLMKKEF TLEFSRDRKS MSVYCTPNKP SRTSMSKMFV KGAPEGVIDR CTHIRVGSTK VPMTSGVKQK IMSVIREWGS GSDTLRCLAL ATHDNPLRRE EMHLEDSANF IKYETNLTFV GCVGMLDPPR IEVASSVKLC RQAGIRVIMI TGDNKGTAVA ICRRIGIFGQ DEDVTSKAFT GREFDELNPS AQRDACLNAR CFARVEPSHK SKIVEFLQSF DEITAMTGDG VNDAPALKKA EIGIAMGSGT AVAKTASEMV LADDNFSTIV AAVEEGRAIY NNM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.