Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B3GAT3 Protein
A cDNA sequence encoding the B3GAT3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome B3GAT3 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15966208
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11118-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956208
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11118-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946208
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11118-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
B3GAT3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
B3GAT3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQPCDCLP PLRAAAEQLR QKDLRISQLQ AELRRPPPAP AQPPEPEALP TIYVVTPTYA RLVQKAELVR LSQTLSLVPR LHWLLVEDAE GPTPLVSGLL AASGLLFTHL VVLTPKAQRL REGEPGWVHP RGVEQRNKAL DWLRGRGGAV GGEKDPPPPG TQGVVYFADD DNTYSRELFE EMRWTRGVSV WPVGLVGGLR FEGPQVQDGR VVGFHTAWEP SRPFPVDMAG FAVALPLLLD KPNAQFDSTA PRGHLESSLL SHLVDPKDLE PRAANCTRVL VWHTRTEKPK MKQEEQLQRQ GRGSDPAIEV
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.