Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B7-H4 / B7S1 / B7x Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) B7-H4 / B7S1 / B7x, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001240778.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 79679 |
Nome | B7-H4 / B7S1 / B7x Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16056291
|
enQuireBio™
QP8751-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16096291
|
enQuireBio™
QP8751-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16046291
|
enQuireBio™
QP8751-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16076291
|
enQuireBio™
QP8751-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16086291
|
enQuireBio™
QP8751-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16066291
|
enQuireBio™
QP8751-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001240778.1 | |
B7-H4 / B7S1 / B7x Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79679 | |
Research Use Only | |
VTCN1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
IIGFGISGRH SITVTTVASA GNIGEDGILS CTFEPDIKLS DIVIQWLKEG VLGLVHEFKE GKDELSEQDE MFRGRTAVFA DQVIVGNASL RLKNVQLTDA GTYKCYIITS KGKGNANLEY KTGAFSMPEV NVDYNASSET LRCEAPRWFP QPTVVWASQV DQGANFSEVS NTSFELNSEN VTMKVVSVLY NVTINNTYSC MIENDIAKAT GDIKVTESEI KRRSHLQLLN SKA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |