Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCKDHA Protein
A cDNA sequence encoding the BCKDHA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | BCKDHA Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantità | Price | Quantity & Availability | |||||
15916268
|
enQuireBio™
QP11137-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936268
|
enQuireBio™
QP11137-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926268
|
enQuireBio™
QP11137-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
BCKDHA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BCKDHA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 30% glycerol and 0.2M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSLDDKPQF PGASAEFIDK LEFIQPNVIS GIPIYRVMDR QGQIINPSED PHLPKEKVLK LYKSMTLLNT MDRILYESQR QGRISFYMTN YGEEGTHVGS AAALDNTDLV FGQYREAGVL MYRDYPLELF MAQCYGNISD LGKGRQMPVH YGCKERHFVT ISSPLATQIP QAVGAAYAAK RANANRVVIC YFGEGAASEG DAHAGFNFAA TLECPIIFFC RNNGYAISTP TSEQYRGDGI AARGPGYGIM SIRVDGNDVF AVYNATKEAR RRAVAENQPF LIEAMTYRIG HHSTSDDSSA YRSVDEVNYW DKQDHPISRL RHYLLSQGWW DEEQEKAWRK QSRRKVMEAF EQAERKPKPN PNLLFSDVYQ EMPAQLRKQQ ESLARHLQTY GEHYPLDHFD K | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |