Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCL10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCL10, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_003912.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 8915 |
Nome | BCL10 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15947179
|
enQuireBio™
QP5709-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15967179
|
enQuireBio™
QP5709-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957179
|
enQuireBio™
QP5709-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15977179
|
enQuireBio™
QP5709-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15987179
|
enQuireBio™
QP5709-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15997179
|
enQuireBio™
QP5709-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_003912.1 | |
BCL10 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
8915 | |
Research Use Only | |
BCL10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEPTAPSLTE EDLTEVKKDA LENLRVYLCE KIIAERHFDH LRAKKILSRE DTEEISCRTS SRKRAGKLLD YLQENPKGLD TLVESIRREK TQNFLIQKIT DEVLKLRNIK LEHLKGLKCS SCEPFPDGAT NNLSRSNSDE SNFSEKLRAS TVMYHPEGES STTPFFSTNS SLNLPVLEVG RTENTIFSST TLPRPGDPGA PPLPPDLQLE EEGTCANSSE MFLPLRSRTV SRQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |