Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDH2 Protein
A cDNA sequence encoding the BDH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 56898 |
---|---|
Nome | BDH2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | BDH2 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936308
|
enQuireBio™
QP11150-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926308
|
enQuireBio™
QP11150-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916308
|
enQuireBio™
QP11150-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
56898 | |
Research Use Only | |
BDH2 | |
Human | |
His | |
The BDH2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
BDH2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGRLDGKVII LTAAAQGIGQ AAALAFAREG AKVIATDINE SKLQELEKYP GIQTRVLDVT KKKQIDQFAN EVERLDVLFN VAGFVHHGTV LDCEEKDWDF SMNLNVRSMY LMIKAFLPKM LAQKSGNIIN MSSVASSVKG VVNRCVYSTT KAAVIGLTKS VAADFIQQGI RCNCVCPGTV DTPSLQERIQ ARGNPEEARN DFLKRQKTGR FATAEEIAML CVYLASDESA YVTGNPVIID GGWSL | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |