Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDNF Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 7420.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001137277.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 627 |
Nome | BDNF Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15955729
|
enQuireBio™
QP5220-2UG |
2 μg |
112.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15935729
|
enQuireBio™
QP5220-10UG |
10 μg |
263.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15925729
|
enQuireBio™
QP5220-100UG |
100 μg |
985.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15965729
|
enQuireBio™
QP5220-500UG |
500 μg |
4515.00€
500µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15945729
|
enQuireBio™
QP5220-1MG |
1 mg |
7420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001137277.1 | |
BDNF Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
To pass QC, Human BDNF must induce C6 cell proliferation significantly at concentrations less than 2 ug/ml, or activity of at least 5.0 x 10^2 units/mg (typical ED50 is less than 1 ug/ml). | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
627 | |
Research Use Only | |
BDNF | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MHSDPARRGE LSVCDSISEW VTAADKKTAV DMSGGTVTVL EKVPVSKGQL KQYFYETKCN PMGYTKEGCR GIDKRHWNSQ CRTTQSYVRA LTMDSKKRIG WRFIRIDTSC VCTLTIKRGR | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |