missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Beta Defensin 103AB Protein
A DNA sequence encoding the Human Beta Defensin 103AB, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001075020.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 414325 |
Nome | Beta Defensin 103AB Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943838
|
enQuireBio™
QP10431-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15923838
|
enQuireBio™
QP10431-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15913838
|
enQuireBio™
QP10431-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15933838
|
enQuireBio™
QP10431-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001075020.1 | |
Beta Defensin 103AB Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GIINTLQKYY CRVRGGRCAV LSCLPKEEQI GKCSTRGRKC CRRKK | |
Greater than 98% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
414325 | |
Research Use Only | |
DEFB103AB | |
The ED50 as determined by anti-microbial activity against E.coli. is less than 30 ug/ml, corresponding to a specific activity of > 33.3 IU/mg. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered 20 mM PBS, pH 7.4, 130 mM NaCl, lyophilized |