Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BHMT2 Protein
A cDNA sequence encoding the BHMT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | BHMT2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936338
|
enQuireBio™
QP11160-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916338
|
enQuireBio™
QP11160-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926338
|
enQuireBio™
QP11160-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
BHMT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BHMT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPAGRP GAKKGILERL ESGEVVIGDG SFLITLEKRG YVKAGLWTPE AVIEHPDAVR QLHMEFLRAG SNVMQTFTFS ASEDNMESKW EDVNAAACDL AREVAGKGDA LVAGGICQTS IYKYQKDEAR IKKLFRQQLE VFAWKNVDFL IAEYFEHVEE AVWAVEVLKE SDRPVAVTMC IGPEGDMHDI TPGECAVRLV KAGASIVGVN CRFGPDTSLK TMELMKEGLE WAGLKAHLMV QPLGFHAPDC GKEGFVDLPE YPFGLESRVA TRWDIQKYAR EAYNLGVRYI GGCCGFEPYH IRAIAEELAP ERGFLPPASE KHGSWGSGLD MHTKPWIRAR ARREYWENLL PASGRPFCPS LSKPDF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |