Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BIRC7 Protein
A cDNA sequence encoding the BIRC7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | BIRC7 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946348
|
enQuireBio™
QP11164-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936348
|
enQuireBio™
QP11164-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956348
|
enQuireBio™
QP11164-HIS-EC-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
BIRC7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The BIRC7 solution contains 20mM Tris pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl, 2mM EDTA and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGPKDSAKCL HRGPQPSHWA AGDGPTQERC GPRSLGSPVL GLDTCRAWDH VDGQILGQLR PLTEEEEEEG AGATLSRGPA FPGMGSEELRLASFYDWPLT AEVPPELLAA AGFFHTGHQD KVRCFFCYGG LQSWKRGDDP WTEHAKWFPS CQFLLRSKGR DFVHSVQETH SQLLGSWDPW EEPEDAAPVA PSVPASGYPE LPTPRREVQS ESAQEPGGVS PAEAQRAWWV LEPPGARDVE AQLRRLQEER TCKVCLDRAV SIVFVPCGHL VCAECAPGLQ LCPICRAPVR SRVRTFLS | |
Greater than 90.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |