missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLK Protein
A cDNA sequence encoding the BLK was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | BLK Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916358
|
enQuireBio™
QP11166-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15996348
|
enQuireBio™
QP11166-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906358
|
enQuireBio™
QP11166-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
BLK Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BLK protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLVSSKKPD KEKPIKEKDK GQWSPLKVSA QDKDAPPLPP LVVFNHLTPP PPDEHLDEDK HFVVALYDYT AMNDRDLQML KGEKLQVLKG TGDWWLARSL VTGREGYVPS NFVARVESLE MERWFFRSQG RKEAERQLLA PINKAGSFLI RESETNKGAFSLSVKDVTTQ GELIKHYKIR CLDEGGYYIS PRITFPSLQA LVQHYSKKGD GLCQRLTLPC VRPAPQNPWA QDEWEIPRQS LRLVRKLGSG QFGEVWMGYY KNNMKVAIKT LKEGTMSPEA FLGEANVMKA LQHERLVRLY AVVTKEPIYI VTEYMARGCL LDFLKTDEGS RLSLPRLIDM SAQIAEGMAY IERMNSIHRD LRAANILVSE ALCCKIADFG LARIIDSEYT AQEGAKFPIK WTAPEAIHFG VFTIKADVWS FGVLLMEVVT YGRVPYPGMS NPEVIRNLER GYRMPRPDTC PPELYRGVIA ECWRSRPEER PTFEFLQSVL EDFYTATERQ YELQP | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |