Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLyS / TNFSF13B / BAFF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8298-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063861
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001139117.1
BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Research Use Only
TNFSF13B
Recombinant Protein
E. coli
QVAALQGDLA SLRAELQGHH AEKLPAGAGA PKAGLEEAPA VTAGLKIFEP PAPGEGNSSQ NSRNKRAVQG PEETVTQDCL QLIADSETPT IQKGSYTFVP WLLSFKRGSA LEEKENKILV KETGYFFIYG QVLYTDKTYA MGHLIQRKKV HVFGDELSLV TLFRCIQNMP ETLPNNSCYS AGIAKLEEGD ELQLAIPREN AQISLDGDVT FFGALKLL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10673
200 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol