Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP 5 Protein
A cDNA sequence encoding the BMP 5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4540.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 653 |
---|---|
Nome | BMP 5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | BMP5 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966368
|
enQuireBio™
QP11171-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956368
|
enQuireBio™
QP11171-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946368
|
enQuireBio™
QP11171-1MG |
1 mg |
4540.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
653 | |
Research Use Only | |
BMP5 | |
Human | |
Untagged | |
The BMP-5 solution contains 10mM Sodium Citrate buffer (pH3.5) and 10% Glycerol. |
BMP 5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAANKRKNQN RNKSSSHQDS SRMSSVGDYN TSEQKQACKK HELYVSFRDL GWQDWIIAPE GYAAFYCDGE CSFPLNAHMN ATNHAIVQTL VHLMFPDHVP KPCCAPTKLN AISVLYFDDS SNVILKKYRN MVVRSCGCH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |