Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BNIP3L Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BNIP3L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9010-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16057441
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001317420.1
BNIP3L Protein
Research Use Only
BNIP3L
Recombinant Protein
Yeast
MSSHLVEPPP PLHNNNNNCE ENEQSLPPPA GLNSSWVELP MNSSNGNDNG NGKNGGLEHV PSSSSIHNGD MEKILLDAQH ESGQSSSRGS SHCDSPSPQE DGQIMFDVEM HTSRDHSSQS EEEVVEGEKE VEALKKSADW VSDWSSRPEN IPPKEFHFRH PKRSVSLSMR KSGAMKKGGI FSAEFLKVFI PSLFLSHVLA LGLGIYIGKR LSTPSASTY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
665
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol