Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTD Protein
A cDNA sequence encoding the BTD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
Nome | BTD Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15916488
|
enQuireBio™
QP11209-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936488
|
enQuireBio™
QP11209-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926488
|
enQuireBio™
QP11209-50UG |
50 μg |
1665.00€
50µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
BTD Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BTD protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
AHTGEESVAD HHEAEYYVAA VYEHPSILSL NPLALISRQE ALELMNQNLD IYEQQVMTAA QKDVQIIVFP EDGIHGFNFT RTSIYPFLDF MPSPQVVRWN PCLEPHRFND TEVLQRLSCM AIRGDMFLVA NLGTKEPCHS SDPRCPKDGR YQFNTNVVFS NNGTLVDRYR KHNLYFEAAF DVPLKVDLIT FDTPFAGRFG IFTCFDILFF DPAIRVLRDY KVKHVVYPTA WMNQLPLLAA IEIQKAFAVA FGINVLAANV HHPVLGMTGS GIHTPLESFW YHDMENPKSH LIIAQVAKNP VGLIGAENAT GETDPSHSKF LKILSGDPYC EKDAQEVHCD EATKWNVNAP PTFHSEMMYD NFTLVPVWGK EGYLHVCSNG LCCYLLYERP TLSKELYALG VFDGLHTVHG TYYIQVCALV RCGGLGFDTC GQEITEATGI FEFHLWGNFS TSYIFPLFLT SGMTLEVPDQ LGWENDHYFL RKSRLSSGLV TAALYGRLYE RDLEHHHHHH | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |