missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A1 / CD277 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A1 / CD277, was expressed in the hosts and tags indicated.
137.00€ - 2450.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001138480.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 11119 |
Nome | BTN3A1 / CD277 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15997319
|
enQuireBio™
QP5729-YE-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937329
|
enQuireBio™
QP5729-YE-50UG |
50 μg |
339.00€
50µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15987319
|
enQuireBio™
QP5729-YE-100UG |
100 μg |
545.00€
100µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917329
|
enQuireBio™
QP5729-YE-200UG |
200 μg |
870.00€
200µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15927329
|
enQuireBio™
QP5729-YE-500UG |
500 μg |
1500.00€
500µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15907329
|
enQuireBio™
QP5729-YE-1MG |
1 mg |
2450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NP_001138480.1 | |
BTN3A1 / CD277 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11119 | |
Research Use Only | |
BTN3A1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHVDVKGYKD GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNNKGENIPT VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGEGVS CTIRSSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQRWI AALAG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |