missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Butyrophilin subfamily 2 member A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001184166.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 10385 |
Nome | Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16011811
|
enQuireBio™
QP7953-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16031811
|
enQuireBio™
QP7953-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16021811
|
enQuireBio™
QP7953-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16041811
|
enQuireBio™
QP7953-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16051811
|
enQuireBio™
QP7953-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16061811
|
enQuireBio™
QP7953-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001184166.1 | |
Butyrophilin subfamily 2 member A2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). of Isoform 2 | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10385 | |
Research Use Only | |
BTN2A2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QFTVVGPANP ILAMVGENTT LRCHLSPEKN AEDMEVRWFR SQFSPAVFVY KGGRERTEEQ MEEYRGRITF VSKDINRGSV ALVIHNVTAQ ENGIYRCYFQ EGRSYDEAIL RLVVAGLGSK PLIEIKAQED GSIWLECISG GWYPEPLTVW RDPYGEVVPA LKEVSIADAD GLFMVTTAVI IRDKYVRNVS CSVNNTLLGQ EKETVIFIPE SFMPSASPWM VALAVILTAS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |