Descrizione
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
| Formulazione | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
| ID gene (immissione) | 4094 |
| Peso molecolare | 36.74 kDa |
| Quantità | 25 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Alias gene | Avian musculoaponeurotic fibrosarcoma (MAF) protooncogene, c-MAF, c-maf proto-oncogene, MGC71685, Proto-oncogene c-Maf, T lymphocyte c-maf long form, transcription factor Maf, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma (avian) oncogene homolog, V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog, v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog (avian) |
| Simbolo del gene | MAF |
| Research Category | Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Immunology |
| Linea di prodotti | Novus |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?