Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-Myc-binding Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-Myc-binding protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso NP_036465.2
ID gene (immissione) 26292
Nome C-Myc-binding Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not determined.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16042171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8016-EC-100UG
100 μg
530.00€
100µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16062171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8016-EC-1MG
1 mg
2385.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
16052171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8016-EC-10UG
10 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16072171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8016-EC-200UG
200 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16082171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8016-EC-500UG
500 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16092171
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP8016-EC-50UG
50 μg Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
NP_036465.2
C-Myc-binding Protein
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
26292
Research Use Only
MYCBP
Recombinant Protein
E. coli
AHYKAADSKR EQFRRYLEKS GVLDTLTKVL VALYEEPEKP NSALDFLKHH LGAATPENPE IELLRLELAE MKEKYEAIVE ENKKLKAKLA QYEPPQEEKR AE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.