missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C-type lectin domain family 18 member A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) C-type lectin domain family 18 member A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001129686.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 348174 |
Nome | C-type lectin domain family 18 member A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15998119
|
enQuireBio™
QP5837-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15918129
|
enQuireBio™
QP5837-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15908129
|
enQuireBio™
QP5837-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15928129
|
enQuireBio™
QP5837-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15938129
|
enQuireBio™
QP5837-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15948129
|
enQuireBio™
QP5837-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001129686.1 | |
C-type lectin domain family 18 member A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
348174 | |
Research Use Only | |
CLEC18A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EVWPPQLQEQ APMAGALNRK ESFLLLSLHN RLRSWVQPPA ADMRRLDWSD SLAQLAQARA ALCGTPTPSL ASGLWRTLQV GWNMQLLPAG LVSFVEVVSL WFAEGQRYSH AAGECARNAT CTHYTQLVWA TSSQLGCGRH LCSAGQAAIE AFVCAYSPRG NWEVNGKTIV PYKKGAWCSL CTASVSGCFK AWDHAGGLCE VPRNPCRMSC QNHGRLNIST CHCHCPPGYT GRYCQVRCSL QCVHGRFREE ECSCVCDIGY GGAQCATKVH FPFHTCDLRI DGDCFMVSSE ADTYYRARMK CQRKGGVLAQ IKSQKVQDIL AFYLGRLETT NEVIDSDFET RNFWIGLTYK TAKDSFRWAT GEHQAFTSFA FGQPDNHGFG NCVELQASAA FNWNDQRCKT RNRYICQFAQ EHISRWGPGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |