Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C11ORF31 Protein
A cDNA sequence encoding the C11ORF31 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | C11ORF31 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956528
|
enQuireBio™
QP11221-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946528
|
enQuireBio™
QP11221-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936528
|
enQuireBio™
QP11221-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
C11ORF31 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The C11ORF31 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPRGRK RKAEAAVVAV AEKREKLANG GEGMEEATVV IEHCTSCRVY GRNAAALSQA LRLEAPELPV KVNPTKPRRG SFEVTLLRPD GSSAELWTGI KKGPPRKLKF PEPQEVVEEL KKYLS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |