Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C1q Protein
A cDNA sequence encoding the C1q was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
470.00€ - 8265.00€
Specifica
Nome C1q Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15966548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11228-200UG
200 μg
470.00€
200µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11228-1MG
1 mg
1070.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15946548
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11228-10MG
10 mg
8265.00€
10mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
C1q Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Greater than 96.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
Lyophilized from 0.01M Na2 EDTA solution containing 0.3M NaCl pH 7.5.