Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C9ORF103 Protein
A cDNA sequence encoding the C9ORF103 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | C9ORF103 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15946598
|
enQuireBio™
QP11244-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926598
|
enQuireBio™
QP11244-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936598
|
enQuireBio™
QP11244-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
C9ORF103 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The C9ORF103 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAAPGA LLVMGVSGSG KSTVGALLAS ELGWKFYDAD DYHPEENRRK MGKGIPLNDQ DRIPWLCNLH DILLRDVASG QRVVLACSAL KKTYRDILTQ GKDGVALKCE ESGKEAKQAE MQLLVVHLSG SFEVISGRLL KREGHFMPPE LLQSQFETL PPAAPENFIQ ISVDKNVSEI IATIMETLKM K | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |