Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CALB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2725.00€
Specifica
Nome CALB1 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15946638
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11258-10UG
10 μg
137.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15966638
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11258-50UG
50 μg
212.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956638
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11258-1MG
1 mg
2725.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CALB1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The CALB1 protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 2mM EDTA.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MAESHLQSSL ITASQFFEIW LHFDADGSGY LEGKELQNLI QELQQARKKA GLELSPEMKT FVDQYGQRDD GKIGIVELAH VLPTEENFLL LFRCQQLKSC EEFMKTWRKY DTDHSGFIET EELKNFLKDL LEKANKTVDD TKLAEYTDLM LKLFDSNNDG KLELTEMARL LPVQENFLLK FQGIKMCGKE FNKAFELYDQ DGNGYIDENE LDALLKDLCE KNKQDLDINN ITTYKKNIMA LSDGGKLYRT DLALILCAGD N
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.