missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CARD17 Protein

A cDNA sequence encoding the CARD17 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

137.00€ - 4090.00€

Specifica

Nome CARD17 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche

Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15906698
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11276-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15996688
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11276-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
15986688
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11276-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CARD17 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CARD17 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMADKVLK EKRKQFIRSV GEGTINGLLG ELLETRVLSQ EEIEIVKCEN ATVMDKARAL LDSVIRKGAP ACQICITYIC EEDSHLAGTL GLSAGPTSGN HLTTQDSQIV LPS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications