Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CASQ2 Protein
A cDNA sequence encoding the CASQ2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome | CASQ2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956708
|
enQuireBio™
QP11281-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946708
|
enQuireBio™
QP11281-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936708
|
enQuireBio™
QP11281-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CASQ2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CASQ2 solution contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRGSHHHHHH GMASMTGGQQ MGRDLYDDDD KDRWGSMEEG LNFPTYDGKD RVVSLSEKNF KQVLKKYDLL CLYYHEPVSS DKVTQKQFQL KEIVLELVAQ VLEHKAIGFV MVDAKKEAKL AKKLGFDEEG SLYILKGDRT IEFDGEFAAD VLVEFLLDLI EDPVEIISSK LEVQAFERIE DYIKLIGFFK SEDSEYYKAF EEAAEHFQPY IKFFATFDKG VAKKLSLKMN EVDFYEPFMD EPIAIPNKPY TEEELVEFVK EHQRPTLRRL RPEEMFETWE DDLNGIHIVA FAEKSDPDGY EFLEILKQVA RDNTDNPDLS ILWIDPDDFP LLVAYWEKTF KIDLFRPQIG VVNVTDADSV WMEIPDDDDL PTAEELEDWI EDVLSGKINT EDDDEDDDDD DNSDEEDNDD SDDDDDE | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |