missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL11 / Eotaxin Protein
A DNA sequence encoding the Human CCL11 / Eotaxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002977.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6356 |
Nome | CCL11 / Eotaxin Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15973168
|
enQuireBio™
QP10232-EC-5UG |
5 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15953168
|
enQuireBio™
QP10232-EC-20UG |
20 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15943168
|
enQuireBio™
QP10232-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15963168
|
enQuireBio™
QP10232-EC-250UG |
250 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_002977.1 | |
CCL11 / Eotaxin Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GPASVPTTCC FNLANRKIPL QRLESYRRIT SGKCPQKAVI FKTKLAKDIC ADPKKKWVQD SMKYLDQKSP TPKP | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
6356 | |
Research Use Only | |
CCL11 | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood eosinophils is in a concentration range of 0.1-10.0 ng/ml. | |
Human | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |