Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL4 / MIP1B Protein
Recombinant Protein
2600.00€ - 4240.00€
Specifica
Numero di accesso NP_002975.1
ID gene (immissione) 388372
Nome CCL4 / MIP1B Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15955779
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5256-500UG
500 μg
2600.00€
500µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15945779
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP5256-1MG
1 mg
4240.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
NP_002975.1
CCL4 / MIP1B Protein
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human CCL4 / MIP1B induces Human PBMC chemotaxis (significanty different from control at Human CCL4 / MIP1B concentrations greater than 3.1 ng/ml).
Human
Untagged
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
388372
Research Use Only
CCL4
Recombinant Protein
E. coli
APMGSDPPTA CCFSYTARKL PHNFVVDYYE TSSLCSQPAV VFQTKRGKQV CADPSESWVQ EYVYDLELN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.