Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCNI Protein
A cDNA sequence encoding the CCNI was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 10983 |
---|---|
Nome | CCNI Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CCNI |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15966758
|
enQuireBio™
QP11298-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956758
|
enQuireBio™
QP11298-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946758
|
enQuireBio™
QP11298-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
10983 | |
Research Use Only | |
CCNI | |
Human | |
His | |
CCNI protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
CCNI Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKFPGPL ENQRLSFLLE KAITREAQMW KVNVRKMPSN QNVSPSQRDE VIQWLAKLKY QFNLYPETFA LASSLLDRFL ATVKAHPKYL SCIAISCFFL AAKTVEEDER IPVLKVLARD SFCGCSSSEI LRMERIILDK LNWDLHTATP LDFLHIFHAI AVSTRPQLLF SLPKLSPSQH LAVLTKQLLH CMACNQLLQF RGSMLALAMV SLEMEKLIPD WLSLTIELLQ KAQMDSSQLI HCRELVAHHL STLQSSLPLN SVYVYRPLKH TLVTCDKGVF RLHPSSVPGP DFSKDNSKPE VPVRGTAAFY HHLPAASGCK QTSTKRKVEE MEVDDFYDGI KRLYNEDNVS ENVGSVCGTD LSRQEGHASP CPPLQPVSVM | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |