Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD106 / VCAM1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD106 / VCAM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001069.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 7412 |
Nome | CD106 / VCAM1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16056480
|
enQuireBio™
QP6877-YE-100UG |
100 μg |
645.00€
100µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16096480
|
enQuireBio™
QP6877-YE-500UG |
500 μg |
1740.00€
500µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16066480
|
enQuireBio™
QP6877-YE-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16086480
|
enQuireBio™
QP6877-YE-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16006490
|
enQuireBio™
QP6877-YE-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16076480
|
enQuireBio™
QP6877-YE-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_001069.1 | |
CD106 / VCAM1 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7412 | |
Research Use Only | |
VCAM1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
FKIETTPESR YLAQIGDSVS LTCSTTGCES PFFSWRTQID SPLNGKVTNE GTTSTLTMNP VSFGNEHSYL CTATCESRKL EKGIQVEIYS FPKDPEIHLS GPLEAGKPIT VKCSVADVYP FDRLEIDLLK GDHLMKSQEF LEDADRKSLE TKSLEVTFTP VIEDIGKVLV CRAKLHIDEM DSVPTVRQAV KELQVYISPK NTVISVNPST KLQEGGSVTM TCSSEGLPAP EIFWSKKLDN GNLQHLSGNA TLTLIAMRME DSGIYVCEGV NLIGKNRKEV ELIVQEKPFT VEISPGPRIA AQIGDSVMLT CSVMGCESPS FSWRTQIDSP LSGKVRSEGT NSTLTLSPVS FENEHSYLCT VTCGHKKLEK GIQVELYSFP RDPEIEMSGG LVNGSSVTVS CKVPSVYPLD RLEIELLKGE TILENIEFLE DTDMKSLENK SLEMTFIPTI EDTGKALVCQ AKLHIDDMEF EPKQRQSTQT LYVNVAPRDT TVLVSPSSIL EEGSSVNMTC LSQGFPAPKI LWSRQLPNGE LQPLSENATL TLISTKMEDS GVYLCEGINQ AGRSRKEVEL IIQVTPKDIK LTAFPSESVK EGDTVIISCT CGNVPETWII LKKKAETGDT VLKSIDGAYT IRKAQLKDAG VYECESKNKV GSQLRSLTLD VQGRENNKDY FSPE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |