Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD1D Protein
A cDNA sequence encoding the CD1D was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | CD1D Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936798
|
enQuireBio™
QP11310-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956798
|
enQuireBio™
QP11310-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946798
|
enQuireBio™
QP11310-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD1D Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CD1D protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
EVPQRLFPLR CLQISSFANS SWTRTDGLAW LGELQTHSWS NDSDTVRSLK PWSQGTFSDQ QWETLQHIFR VYRSSFTRDV KEFAKMLRLS YPLELQVSAG CEVHPGNASN NFFHVAFQGK DILSFQGTSW EPTQEAPLWV NLAIQVLNQD KWTRETVQWL LNGTCPQFVS GLLESGKSELKKQVKPKAWL SRGPSPGPGR LLLVCHVSGF YPKPVWVKWM RGEQEQQGTQ PGDILPNADE TWYLRATLDV VAGEAAGLSC RVKHSSLEGQ DIVLYWGGSY TSLEHHHHHH | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |