Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD274 Protein
A cDNA sequence encoding the CD274 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 29126 |
---|---|
Nome | CD274 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD274 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15976838
|
enQuireBio™
QP11319-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966838
|
enQuireBio™
QP11319-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956838
|
enQuireBio™
QP11319-HIS-EC-100UG |
100 μg |
1815.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
29126 | |
Research Use Only | |
CD274 | |
Human | |
His | |
The CD274 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol. |
CD274 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMFTVTV PKDLYVVEYG SNMTIECKFP VEKQLDLAAL IVYWEMEDKN IIQFVHGEED LKVQHSSYRQ RARLLKDQLS LGNAALQITD VKLQDAGVYR CMISYGGADY KRITVKVNAP YNKINQRILV VDPVTSEHEL TCQAEGYPKA EVIWTSSDHQ VLSGKTTTTN SKREEKLFNV TSTLRINTTT NEIFYCTFRR LDPEENHTAE LVIPELPLAH PPNER | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |