Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD300E Protein
A cDNA sequence encoding the CD300E was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 342510
Nome CD300E Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene CD300E
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15946868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11326-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15936868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11326-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15926868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11326-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
342510
Research Use Only
CD300E
Human
His
CD300E protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0).
CD300E Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSLKGPGSV TGTAGDSLTV WCQYESMYKG YNKYWCRGQY DTSCESIVET KGEEKVERNG RVSIRDHPEA LAFTVTMQNL NEDDAGSYWC KIQTVWVLDS WSRDPSDLVR VYVSPAITTP RRTTHPATPP IFLVVNPGRN LSTGEVLTQN SGFRLSSPH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.