Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD33 Protein
A cDNA sequence encoding the CD33 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) 945
Nome CD33 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene CD33
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15976868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11327-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15986868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11327-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11327-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15966868
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11327-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15906878
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11327-HIS-INSECT-1MG
1 mg
7875.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
945
Research Use Only
CD33
Human
His
CD33 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea, and 10% glycerol.
CD33 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDPNFWLQ VQESVTVQEG LCVLVPCTFF HPIPYYDKNS PVHGYWFREG AIISGDSPVA TNKLDQEVQE ETQGRFRLLG DPSRNNCSLS IVDARRRDNG SYFFRMERGS TKYSYKSPQL SVHVTDLTHR PKILIPGTLE PGHSKNLTCS VSWACEQGTP PIFSWLSAAP TSLGPRTTHS SVLIITPRPQ DHGTNLTCQV KFAGAGVTTE RTIQLNVTYV PQNPTTGIFP GDGSGKQETR AGVVH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.