Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD46 Protein
A cDNA sequence encoding the CD46 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 4179 |
---|---|
Nome | CD46 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD46 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15936908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15926908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15956908
|
enQuireBio™
QP11335-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
4179 | |
Research Use Only | |
CD46 | |
Human | |
His | |
CD46 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
CD46 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCEEPPTF EAMELIGKPK PYYEIGERVD YKCKKGYFYI PPLATHTICD RNHTWLPVSD DACYRETCPY IRDPLNGQAV PANGTYEFGY QMHFICNEGY YLIGEEILYC ELKGSVAIWS GKPPICEKVL CTPPPKIKNG KHTFSEVEVF EYLDAVTYSC DPAPGPDPFS LIGESTIYCG DNSVWSRAAP ECKVVKCRFP VVENGKQISG FGKKFYYKAT VMFECDKGFY LDGSDTIVCD SNSTWDPPVP KCLKGPRPTY KPPVSNYPGY PKPEEGILDS LD | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |