Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD48 Protein
A cDNA sequence encoding the CD48 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 962 |
---|---|
Nome | CD48 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD48 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15926918
|
enQuireBio™
QP11337-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15906918
|
enQuireBio™
QP11337-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15916918
|
enQuireBio™
QP11337-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
962 | |
Research Use Only | |
CD48 | |
Human | |
His | |
NECTIN2 protein solution (1.0 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
CD48 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPQGHLVHM TVVSGSNVTL NISESLPENY KQLTWFYTFD QKIVEWDSRK SKYFESKFKG RVRLDPQSGA LYISKVQKED NSTYIMRVLK KTGNEQEWKI KLQVLDPVPK PVIKIEKIED MDDNCYLKLS CVIPGESVNY TWYGDKRPFP KELQNSVLET TLMPHNYSRC YTCQVSNSVSSKNGTVCLSP PCTLARSHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |