Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD5 Protein
A cDNA sequence encoding the CD5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 921 |
---|---|
Nome | CD5 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD5 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15936918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15946918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976918
|
enQuireBio™
QP11338-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
921 | |
Research Use Only | |
CD5 | |
Human | |
His | |
The CD5 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
CD5 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRLSWYDP DFQARLTRSN SKCQGQLEVY LKDGWHMVCS QSWGRSSKQW EDPSQASKVC QRLNCGVPLS LGPFLVTYTP QSSIICYGQL GSFSNCSHSR NDMCHSLGLT CLEPQKTTPP TTRPPPTTTP EPTAPPRLQL VAQSGGQHCA GVVEFYSGSL GGTISYEAQD KTQDLENFLC NNLQCGSFLK HLPETEAGRA QDPGEPREHQ PLPIQWKIQN SSCTSLEHCF RKIKPQKSGR VLALLCSGFQ PKVQSRLVGG SSICEGTVEV RQGAQWAALC DSSSARSSLR WEEVCREQQC GSVNSYRVLD AGDPTSRGLF CPHQKLSQCH ELWERNSYCK KVFVTCQDPN P | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |