Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD58 Protein
A cDNA sequence encoding the CD58 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) 965
Nome CD58 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Simbolo del gene CD58
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15946928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11340-HIS-2UG
2 μg
137.00€
2µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15956928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11340-HIS-5UG
5 μg
137.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15926928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11340-HIS-10UG
10 μg
212.00€
10µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15936928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11340-HIS-20UG
20 μg
212.00€
20µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15966928
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11340-HIS-EC-1MG
1 mg
4090.00€
1mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
965
Research Use Only
CD58
Human
His
CD58 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Phosphate buffer and 10% glycerol.
CD58 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSFSQQIYG VVYGNVTFHV PSNVPLKEVL WKKQKDKVAE LENSEFRAFS SFKNRVYLDT VSGSLTIYNL TSSDEDEYEM ESPNITDTMK FFLYVLESLP SPTLTCALTN GSIEVQCMIP EHYNSHRGLI MYSWDCPMEQ CKRNSTSIYF KMENDLPQKI QCTLSNPLFN TTSSIILTTC IPSSGHSRHR
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.