Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD90 Protein
A cDNA sequence encoding the CD90 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome CD90 Protein
Status giuridico Research Use Only
Concentrazione di endotossine Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Product Type Recombinant Protein
Cross-reattività Human
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15996988
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11355-1UG
1 μg
137.00€
1µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15916998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11355-5UG
5 μg
212.00€
5µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15906998
Vedere i documenti Dettagli della promozione
enQuireBio™
QP11355-50UG
50 μg
1815.00€
50µg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
CD90 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CD90 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
QKVTSLTACL VDQSLRLDCR HENTSSSPIQ YEFSLTRETK KHVLFGTVGV PEHTYRSRTN FTSKYNMKVL YLSAFTSKDE GTYTCALHHS GHSPPISSQN VTVLRDKLVK CHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.