missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD93 Protein
A cDNA sequence encoding the CD93 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
Nome | CD93 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15956998
|
enQuireBio™
QP11357-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15976998
|
enQuireBio™
QP11357-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15966998
|
enQuireBio™
QP11357-50UG |
50 μg |
1665.00€
50µg |
Spedizione stimata: 18-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CD93 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CD93 protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
TGADTEAVVC VGTACYTAHS GKLSAAEAQN HCNQNGGNLA TVKSKEEAQH VQRVLAQLLR REAALTARMS KFWIGLQREK GKCLDPSLPL KGFSWVGGGE DTPYSNWHKE LRNSCISKRC VSLLLDLSQP LLPSRLPKWS EGPCGSPGSP GSNIEGFVCK FSFKGMCRPL ALGGPGQVTY TTPFQTTSSS LEAVPFASAA NVACGEGDKD ETQSHYFLCK EKAPDVFDWG SSGPLCVSPK YGCNFNNGGC HQDCFEGGDG SFLCGCRPGF RLLDDLVTCA SRNPCSSSPC RGGATCVLGP HGKNYTCRCP QGYQLDSSQL DCVDVDECQD SPCAQECVNT PGGFRCECWV GYEPGGPGEG ACQDVDECAL GRSPCAQGCT NTDGSFHCSC EEGYVLAGED GTQCQDVDEC VGPGGPLCDS LCFNTQGSFH CGCLPGWVLA PNGVSCTMGP VSLGPPSGPP DEEDKGEKEG STVPRAATAS PTRGPEGTPK ATPTTSRPSL SSDAPITSAP LKMLAPSGSP GVWREPSIHH ATAASGPQEP AGGDSSVATQ NNDGTDGQKV EHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |