missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD99 Protein
A cDNA sequence encoding the CD99 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
276.00€ - 745.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 4267 |
---|---|
Nome | CD99 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | CD99 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927008
|
enQuireBio™
QP11359-2UG |
2 μg |
276.00€
2µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15937008
|
enQuireBio™
QP11359-5UG |
5 μg |
414.00€
5µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15917008
|
enQuireBio™
QP11359-10UG |
10 μg |
745.00€
10µg |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
4267 | |
Research Use Only | |
CD99 | |
Human | |
Untagged | |
CD99 at 0.1 mg/ml in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol. |
CD99 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MARGAALALL LFGLLGVLVA APDGGFDLSD ALPDNENKKP TAIPKKPSAG DDFDLGDAVV DGENDDPRPP NPPKPMPNPN PNHPSSSGSF SDADLADGVS GGEGKGGSDG GGSHRKEGEE ADAPGVIPGI VGAVVVAVAG AISSFIAYQK KKLCFKENAE QGEVDMESHR NANAEPAVQR TLLEK |