missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human CDC34 Protein

A cDNA sequence encoding the CDC34 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP11363-20ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15937028

  • 212.00€ / 20µg
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

CDC34 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MARPLVPSSQ KALLLELKGL QEEPVEGFRV TLVDEGDLYN WEVAIFGPPN TYYEGGYFKA RLKFPIDYPY SPPAFRFLTK MWHPNIYETG DVCISILHPP VDDPQSGELP SERWNPTQNV RTILLSVISL LNEPNTFSPA NVDASVMYRK WKESKGKDRE YTDIIRKQVL GTKVDAERDG VKVPTTLAEY CVKTKAPAPD EGSDLFYDDY YEDGEVEEEA DSCFGDDEDD SGTEES
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The CDC34 (1 mg/ml) protein solution contains 20mM Tris-Hcl pH 8.0, 10% glycerol, 50mM NaCl and 1mM DTT.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali