Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CDK4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CDK4, was expressed in the hosts and tags indicated.
555.00€ - 1540.00€
Specifica
Nome | CDK4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Simbolo del gene | CDK4 |
Lunghezza della proteina | Extracellular Domain |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952788
|
enQuireBio™
QP10035-BA-20UG |
20 μg |
555.00€
20µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942788
|
enQuireBio™
QP10035-BA-100UG |
100 μg |
1540.00€
100µg |
Spedizione stimata: 20-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962788
|
enQuireBio™
QP10035-BA-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
CDK4 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
CDK4 | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MATSRYEPVA EIGVGAYGTV YKARDPHSGH FVALKSVRVP NGGGGGGGLP ISTVREVALL RRLEAFEHPN VVRLMDVCAT SRTDREIKRC FVESLSSVET LKPTSWAKSL T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |