Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CEACAM3 Protein
A cDNA sequence encoding the CEACAM3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | CEACAM3 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15967088
|
enQuireBio™
QP11382-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15947088
|
enQuireBio™
QP11382-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15957088
|
enQuireBio™
QP11382-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 21-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
CEACAM3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CEACAM3 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4) and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSKLTIESM PLSVAEGKEV LLLVHNLPQH LFGYSWYKGE RVDGNSLIVG YVIGTQQATP GAAYSGRETI YTNASLLIQN VTQNDIGFYT LQVIKSDLVN EEATGQFHVY QENAPGLPVG AVAG | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |